Key Documents
655279
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Dimethoxycinnamamide
97%
Sinônimo(s):
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)-trans-2-propenamide
About This Item
Fórmula linear:
(H3CO)2C6H3CH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
207.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
168-172 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1cc(OC)ccc1OC)C(N)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-14-9-4-5-10(15-2)8(7-9)3-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3,(H2,12,13)/b6-3+
chave InChI
LNVZPQDKKCSROU-ZZXKWVIFSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)