Documentos Principais
655147
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloroanisole-d5
98 atom % D
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 2.631,00
500 MG
R$ 20.781,00
R$ 2.631,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 2.631,00
500 MG
R$ 20.781,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl3C6D2OCD3
Número CAS:
Peso molecular:
216.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 2.631,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
p.e.
132 °C/28 mmHg (lit.)
pf
60-62 °C (lit.)
Formato
neat
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c(OC([2H])([2H])[2H])c1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3/i1D3,2D,3D
chave InChI
WCVOGSZTONGSQY-RHIBPKLGSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
This product may be used as an analytical standard.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Navideh Sadoughi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(11), 2877-2885 (2015-02-24)
An optimized method for the quantitation of volatile compounds responsible for off-aromas, such as earthy odors, found in wine and grapes was developed. The method involved a fast and simple headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) for simultaneous determination of