Documentos Principais
654760
Sigma-Aldrich
[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7F3N2S
Número CAS:
Peso molecular:
220.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
142-146 °C
grupo funcional
amine
fluoro
thiourea
cadeia de caracteres SMILES
NC(=S)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2S/c9-8(10,11)5-1-3-6(4-2-5)13-7(12)14/h1-4H,(H3,12,13,14)
chave InChI
OWTDDZMFRLUBQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)