Documentos
654701
Sigma-Aldrich
Methyl 3-morpholinobenzoate
97%
Sinônimo(s):
1-(3-Carbomethoxyphenyl)morpholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO3
Peso molecular:
221.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
42-46 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)N2CCOCC2
InChI
1S/C12H15NO3/c1-15-12(14)10-3-2-4-11(9-10)13-5-7-16-8-6-13/h2-4,9H,5-8H2,1H3
chave InChI
UZHOTUXOPYLESN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup