Documentos Principais
654582
Sigma-Aldrich
N-(2-Propenyl)-1H-benzotriazole-1-carbothioamide
96%
Sinônimo(s):
Benzotriazole-1-carbothioic acid allylamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10N4S
Número CAS:
Peso molecular:
218.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
56-60 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCNC(=S)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C10H10N4S/c1-2-7-11-10(15)14-9-6-4-3-5-8(9)12-13-14/h2-6H,1,7H2,(H,11,15)
chave InChI
NEHKVFMFTNUABB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • Substituted thiosemicarbazides and N-hydroxythioureas by substitution reactions with hydrazines or hydroxylamines
Used as:
  • Thioacylating agent in the preparation of thioureas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)