Documentos Principais
654523
Sigma-Aldrich
6-(3-Nitrophenyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
228.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
forma
solid
pf
162-166 °C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H8N2O3/c15-8-10-4-2-6-12(13-10)9-3-1-5-11(7-9)14(16)17/h1-8H
chave InChI
MEBRRQOWKWXTRB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)