Documentos Principais
654493
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)adenine
97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7N5S
Número CAS:
Peso molecular:
181.22
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97% (CP)
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C2C(N=C[N]2)=NC(SC)=N1
InChI
1S/C6H6N5S/c1-12-6-10-4(7)3-5(11-6)9-2-8-3/h2H,1H3,(H2,7,10,11)
chave InChI
ISYHYYFDSKXCOT-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)