654035
Poly(dichlorophosphazene)
a polyphosphazene precursor
Sinônimo(s):
PDCP
About This Item
Produtos recomendados
índice de refração
n20/D 1.578 (lit.)
densidade
1.823 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Poly [(organo) phosphazene] polymers have an inorganic backbone made up of alternating nitrogen and phosphorous atoms. The inorganic atoms are connected by alternating single and double bonds.
Aplicação
Poly(dichlorophosphazene) (PDCP) may be used in the synthesis of higher biologically active organophosphazene polymers.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
108.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
42.7 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Ambient temperature synthesis of poly (dichlorophosphazene) with molecular weight control.
Honeyman C H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 117(26), 7035-7036 (1995)
Applicative aspects of poly(organophosphazenes) (2004)
Poly (dichlorophosphazene) as a precursor for biologically active polyphosphazenes: synthesis, characterization, and stabilization.
Andrianov A K, et al.
Marcromolecules, 37(2), 414-420 (2004)