Key Documents
653942
Sigma-Aldrich
(trans)-2-Cyclopropylvinylboronic acid pinacol ester
96%
Sinônimo(s):
(E)-2-Cyclopropylvinylboronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19BO2
Número CAS:
Peso molecular:
194.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
pb
90-95 °C/3-4 mmHg (lit.)
densidade
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\C2CC2
InChI
1S/C11H19BO2/c1-10(2)11(3,4)14-12(13-10)8-7-9-5-6-9/h7-9H,5-6H2,1-4H3/b8-7+
chave InChI
FCWYPDPDAZGFRJ-BQYQJAHWSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
93.3 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)