Documentos
653926
Sigma-Aldrich
1-(3-Formylphenyl)piperazine
Sinônimo(s):
3-(Piperazin-1-yl)benzaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14N2O
Número CAS:
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccc(c1)N2CCNCC2