Documentos Principais
653705
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methoxy-6-nitrophenol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BrNO4
Número CAS:
Peso molecular:
248.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
116-120 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(Br)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO4/c1-13-4-2-5(8)7(10)6(3-4)9(11)12/h2-3,10H,1H3
chave InChI
GAVVLRJHVWIDPK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)