Key Documents
653616
Sigma-Aldrich
tert-Amyl methyl-d3 ether
99 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylpropyl methyl-d3 ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D3H11O
Número CAS:
Peso molecular:
105.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
97% (CP)
pb
85-86 °C (lit.)
densidade
0.793 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])OC(C)(C)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3/i4D3
chave InChI
HVZJRWJGKQPSFL-GKOSEXJESA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)