Documentos
653462
Sigma-Aldrich
6-Benzyloxy-2-benzoxazolinone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
241.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
181-186 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1Nc2ccc(OCc3ccccc3)cc2O1
InChI
1S/C14H11NO3/c16-14-15-12-7-6-11(8-13(12)18-14)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,15,16)
chave InChI
JVUPJESJQYCFOB-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3