Documentos Principais
653012
Sigma-Aldrich
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazine
puriss., 98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14ClFN2
Número CAS:
Peso molecular:
228.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
puriss.
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.5470 (lit.)
n20/D 1.5470
densidade
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
1.2042 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(Cl)c1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14ClFN2/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)8-15-6-4-14-5-7-15/h1-3,14H,4-8H2
chave InChI
PBJVZHBDDDMHIT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)