Documentos Principais
652814
Sigma-Aldrich
1-(3-Chlorobenzyl)piperazine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
210.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.5582
p.e.
120-123 °C/1.5 mmHg (lit.)
120-123 °C/1.5 mmHg
densidade
1.129 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C11H15ClN2/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-14-6-4-13-5-7-14/h1-3,8,13H,4-7,9H2
chave InChI
JTEQMTYOCBFLNH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)