Documentos Principais
652423
Sigma-Aldrich
Dysprosium(II) iodide
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
DyI2
Número CAS:
Peso molecular:
416.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
anhydrous
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: dysprosium
Impurezas
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadeia de caracteres SMILES
I[Dy]I
InChI
1S/Dy.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
SFCVMDRIXZSBIC-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Used to generate trichlorosilyl radicals from SiCl4 promoting the cyclotrimerization of alkynes to substituted benzenes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhenyu Zhu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (19), 2066-2068 (2006-06-13)
An efficient method for the formation of SiCl3 radicals by the reaction of abundant and cheaper chlorosilanes with DyI2 has been established, not only demonstrating new distinctive reactivities of solvated DyI2 but also suggesting that the presence of lanthanide ions