Documentos Principais
652229
Sigma-Aldrich
2-[(1′,2′,3′,4′-Tetrahydro-5-naphthyloxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H19BO3
Número CAS:
Peso molecular:
282.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
181-193 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccccc1COc2cccc3CCCCc23
InChI
1S/C17H19BO3/c19-18(20)16-10-4-2-7-14(16)12-21-17-11-5-8-13-6-1-3-9-15(13)17/h2,4-5,7-8,10-11,19-20H,1,3,6,9,12H2
chave InChI
KTXSKKVFEAGKEZ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)