Documentos
651877
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H33P
Número CAS:
Peso molecular:
316.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
pf
81-85 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c(C)c1
InChI
1S/C21H33P/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20/h14-15,19-20H,4-13H2,1-3H3
chave InChI
FZMRUTAFFILQPI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3