Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.503 (lit.)
densidade
1.439 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2ClFN2/c5-4-7-1-3(6)2-8-4/h1-2H
chave InChI
AGYUQBNABXVWMS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 5-fluoro-2-amino pyrimidines by reacting with various amines in the presence of K2CO3, via C-N bond forming reaction.[1]
- 2-chloro-5-(5-fluoropyrimidin-2-yl)benzoic acid, an intermediate, which is used in the synthesis of benzamide scaffolds as potent antagonists against P2X7 receptors.[2]
- 5-fluoro-2-cyano pyrimidine, a key intermediate used for the synthesis of 5-chloro-N-[(1S)-1-(5-fluoropyrimidin-2-yl)ethyl]-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyrimidine-2,4-diamine, as a potent inhibitor of the JAK2 kinase.[3]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?