Documentos Principais
651710
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H9FO2
Número CAS:
Peso molecular:
216.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
235-240 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H9FO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
chave InChI
LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... BAD(572)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)