Documentos Principais
651559
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-N-Boc-3-N-Fmoc-aminopyrrolidine
97%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)aminopyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H28N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
408.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +6.0±3°, c = 1 in chloroform
pf
172-180 °C (DSC)
grupo funcional
Boc
Fmoc
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](C1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H28N2O4/c1-24(2,3)30-23(28)26-13-12-16(14-26)25-22(27)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,16,21H,12-15H2,1-3H3,(H,25,27)/t16-/m0/s1
chave InChI
WTCWZRXHMNBOCY-INIZCTEOSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)