Documentos
651478
Sigma-Aldrich
Gallium antimonide
(single crystal substrate), <100>, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
Sinônimo(s):
Gallium antimony, Gallium monoantimonide
About This Item
Fórmula linear:
GaSb
Número CAS:
Peso molecular:
191.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
(single crystal substrate)
resistividade
~0.1 Ω-cm
diâmetro × espessura
2 in. × 0.5 mm
pf
710 °C
980 °C (lit.)
densidade
5.619 g/mL at 25 °C
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
propriedades semicondutoras
<100>
cadeia de caracteres SMILES
[Ga]#[Sb]
InChI
1S/Ga.Sb
chave InChI
VTGARNNDLOTBET-UHFFFAOYSA-N
propriedades físicas
Thermal expansion: 6.1 x 10-6/oK; Thermal conductivity: 270 mW/cm.k at 300K; Mobility 600~800 cm2/V ⋅ sec
Undoped, P-type semiconductor, growth technique: LEC, carrier concentration = 1-2 × 10-17 cm-3, EPD <103 cm-2
forma física
cubic (a = 6.095Å)
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Protocolos
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.