Documentos Principais
651230
Sigma-Aldrich
2-Isobutoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17BO3
Número CAS:
Peso molecular:
208.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C11H17BO3/c1-8(2)7-15-11-5-4-9(3)6-10(11)12(13)14/h4-6,8,13-14H,7H2,1-3H3
chave InChI
DJGCEUCMCLMRKN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)