Key Documents
651222
Sigma-Aldrich
4-(3′-(Trifluoromethyl)phenoxymethyl)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12BF3O3
Número CAS:
Peso molecular:
296.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(COc2cccc(c2)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C14H12BF3O3/c16-14(17,18)11-2-1-3-13(8-11)21-9-10-4-6-12(7-5-10)15(19)20/h1-8,19-20H,9H2
chave InChI
IOZGRQTUNSRWBS-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)