Key Documents
651141
Sigma-Aldrich
6-Methyl-5-propyl-4(3H)-pyrimidinone
97%
Sinônimo(s):
6-Methyl-5-propyl-4-hydroxypyrimidine, 6-Methyl-5-propyl-4-pyrimidinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
152.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
119-123 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCc1c(C)ncnc1O
InChI
1S/C8H12N2O/c1-3-4-7-6(2)9-5-10-8(7)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10,11)
chave InChI
UAJIFHDSCLQUON-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)