Documentos Principais
651109
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-3-(3′,5′-dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H15BF2O5
Número CAS:
Peso molecular:
324.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(COc2ccc(F)c(B(O)O)c2F)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H15BF2O5/c1-21-10-5-9(6-11(7-10)22-2)8-23-13-4-3-12(17)14(15(13)18)16(19)20/h3-7,19-20H,8H2,1-2H3
chave InChI
CKMBETHVNGWKIN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)