Documentos Principais
651087
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromo-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BBr2FO2
Número CAS:
Peso molecular:
297.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1c(Br)ccc(Br)c1F
InChI
1S/C6H4BBr2FO2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
chave InChI
KALJKPUYTUFGLI-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)