Documentos Principais
651044
Sigma-Aldrich
4-(4′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12BClO3
Número CAS:
Peso molecular:
262.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(OCc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-5-1-10(2-6-12)9-18-13-7-3-11(4-8-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
chave InChI
RONZDKNBNIRWIV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)