Documentos Principais
650994
Sigma-Aldrich
2,4-Dibutoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H23BO4
Número CAS:
Peso molecular:
266.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
99-104 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOc1ccc(B(O)O)c(OCCCC)c1
InChI
1S/C14H23BO4/c1-3-5-9-18-12-7-8-13(15(16)17)14(11-12)19-10-6-4-2/h7-8,11,16-17H,3-6,9-10H2,1-2H3
chave InChI
RZGMDQYKUFKOMM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Synthesis of phenoxazine dyes for dye-sensitized solar cells
  • Sythesis of donors for comparison of structural and spectral characteristics of chromophores for dye-sensitized solar cells
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)