Documentos
650978
Sigma-Aldrich
2-Isopropoxy-6-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15BO4
Número CAS:
Peso molecular:
210.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(OC(C)C)c1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO4/c1-7(2)15-9-6-4-5-8(14-3)10(9)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
chave InChI
ZAKDYROLNHVOEL-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3