Documentos
650900
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-(p-toluenesulfonyl)pyrrole
90%, technical grade
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10BrNO2S
Número CAS:
Peso molecular:
300.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Ensaio
90%
Impurezas
≤11% 1-(p-tolylsulfonyl)pyrrole
pf
102-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2Br