Documentos Principais
650382
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenol, polymer-bound
50-100 mesh particle size, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
Extensão da rotulagem
0.5-1.5 mmol/g OH loading
tamanho de partícula
50-100 mesh
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)