Documentos Principais
650323
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5ClFNO
Número CAS:
Peso molecular:
173.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
129-133 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O\N=C\c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClFNO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10-11/h1-4,11H/b10-4+
chave InChI
OBJHLLOVMKKXDI-ONNFQVAWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)