Documentos Principais
650129
Sigma-Aldrich
1-(4-tert-Butylbenzyl)piperazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H24N2
Número CAS:
Peso molecular:
232.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
52-56 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C15H24N2/c1-15(2,3)14-6-4-13(5-7-14)12-17-10-8-16-9-11-17/h4-7,16H,8-12H2,1-3H3
chave InChI
UQLCETYSARZZSR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)