Documentos
650064
Sigma-Aldrich
1-Methyl 2-iodoterephthalate
90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7IO4
Número CAS:
Peso molecular:
306.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
forma
solid
pf
161-165 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1I)C(O)=O
InChI
1S/C9H7IO4/c1-14-9(13)6-3-2-5(8(11)12)4-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
AGYGRJJIWDNTLI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3