649791
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-block-poly(ethylene glycol) solution
1 wt % dispersion in nitromethane, contains p-toluenesulfonate as dopant
Sinônimo(s):
Aedotron™ P-NM, PEDOT-block-PEG, PEDOT-b-PEG
About This Item
contém
p-toluenesulfonate as dopant
concentração
1 wt % dispersion in nitromethane
função de trabalho
4.19 eV
condutividade
10-4-10-3 S/cm
densidade
1.127 g/mL at 25 °C
Descrição geral
Aplicação
Atenção
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)