Documentos Principais
649767
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-aminomethylpyridine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
80-85 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccncc1
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-4-6-12-7-5-9/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
KXCFJDZVQLRYSI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)