Documentos Principais
649384
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-amino-5-(4-chlorophenyl)thiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12ClNO2S
Número CAS:
Peso molecular:
281.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
107-111 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1sc(cc1N)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H12ClNO2S/c1-2-17-13(16)12-10(15)7-11(18-12)8-3-5-9(14)6-4-8/h3-7H,2,15H2,1H3
chave InChI
VOIKQRXCKXHXNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)