Documentos
649368
Sigma-Aldrich
5-(4-Nitrophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H7NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
249.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
pf
276-280 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O