Documentos Principais
649112
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)dimethylvinylsilane
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2Si(CH3)2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
134.68
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
índice de refração
n20/D 1.440 (lit.)
densidade
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(CCl)C=C
InChI
1S/C5H11ClSi/c1-4-7(2,3)5-6/h4H,1,5H2,2-3H3
chave InChI
SZZZMXFBEKWPBU-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)