Documentos Principais
648817
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Sinônimo(s):
6-Methyl-2-pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester, 6-Methyl-2-pyridineboronic acid[2,2¢-(phenylimino)diethanol]ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H19BN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
282.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC=CC(B(OCC2)OCCN2C3=CC=CC=C3)=N1
InChI
1S/C16H19BN2O2/c1-14-6-5-9-16(18-14)17-20-12-10-19(11-13-21-17)15-7-3-2-4-8-15/h2-9H,10-13H2,1H3
chave InChI
QSRALKLINGVTIE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
May contain varying amounts of Isopropanol and N-phenyldiethanolamine as stabilizers.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)