Documentos Principais
648795
Sigma-Aldrich
4-Isoquinolineboronic acid pinacol ester
96%
Sinônimo(s):
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18BNO2
Número CAS:
Peso molecular:
255.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
forma
solid
pf
98-102 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cncc3ccccc23
InChI
1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-10-17-9-11-7-5-6-8-12(11)13/h5-10H,1-4H3
chave InChI
LOMKRPABAXIQJL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)