Documentos Principais
648523
Sigma-Aldrich
1-(3-Methylbenzyl)piperazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18N2
Número CAS:
Peso molecular:
190.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.5400 (lit.)
pb
256-257 °C (lit.)
densidade
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C12H18N2/c1-11-3-2-4-12(9-11)10-14-7-5-13-6-8-14/h2-4,9,13H,5-8,10H2,1H3
chave InChI
VTEOTZPEMDQENX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)