Documentos Principais
648507
Sigma-Aldrich
5-Chloro-8-quinolinetrifluoromethanesulfonate
97%
Sinônimo(s):
5-Chloro-8-quinolinetriflate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H5ClF3NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
311.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
79-83 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C10H5ClF3NO3S/c11-7-3-4-8(9-6(7)2-1-5-15-9)18-19(16,17)10(12,13)14/h1-5H
chave InChI
ICTAEAXUAWQHSL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)