Documentos Principais
648450
Sigma-Aldrich
Methyl 5-(3-aminophenyl)furan-2-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
5-(3-Aminophenyl)furan-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
217.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
102-106 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(N)c2
InChI
1S/C12H11NO3/c1-15-12(14)11-6-5-10(16-11)8-3-2-4-9(13)7-8/h2-7H,13H2,1H3
chave InChI
IZIZPLREWPTKFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hiroshi Suzuki et al.
Scientific reports, 10(1), 16892-16892 (2020-10-11)
Recurrent laryngeal nerve (RLN) injury, in which hoarseness and dysphagia arise as a result of impaired vocal fold movement, is a serious complication. Misdirected regeneration is an issue for functional regeneration. In this study, we demonstrated the effect of TrkA