Documentos Principais
648442
Sigma-Aldrich
Methyl 5-(3-hydroxyphenyl)furan-2-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
5-(3-Hydroxyphenyl)furan-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
218.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
143-147 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(O)c2
InChI
1S/C12H10O4/c1-15-12(14)11-6-5-10(16-11)8-3-2-4-9(13)7-8/h2-7,13H,1H3
chave InChI
ZUIHUWQLICIWDI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)