Documentos
648299
Sigma-Aldrich
PAMAM-tris(hydroxymethyl)amidomethane dendrimer, 1,12-diaminododecane core, generation 6 solution
10 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
PAMAM-tris(hydroxymethyl)amidomethane dendrimer, 1,12-diaminododecane core, generation 6 solution
About This Item
Fórmula linear:
[NH2(CH2)12NH2]:(G=6);dendri PAMAM[NHC(CH2OH)3]256
Peso molecular:
73811.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
descrição
tris(hydroxymethyl)amidomethane surface groups
forma
solution
peso molecular
generation 6
Características
core type 1,12-diaminododecane core (12-carbon core)
concentração
10 wt. % in H2O
Nº de grupos de superfície
256
pb
100 °C
densidade
1.00 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
Contains 256 surface tris(hydroxymethyl)aminomethane groups.
Embalagem
unit weight includes solvent
Informações legais
Mfg. by Dendritic NanoTechnologies Inc. Licensed for research use only.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter