Key Documents
647691
Sigma-Aldrich
4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid
97%
Sinônimo(s):
4-Acetylamino-3-nitrobenzoic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONHC6H3(NO2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
224.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
220-224 °C (lit.)
grupo funcional
amide
carboxylic acid
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8N2O5/c1-5(12)10-7-3-2-6(9(13)14)4-8(7)11(15)16/h2-4H,1H3,(H,10,12)(H,13,14)
chave InChI
BRQIMWBIZLRLSV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)