Documentos Principais
647578
Sigma-Aldrich
Methyl 3-bromo-4-methoxybenzoate
98%
Sinônimo(s):
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H3(Br)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
245.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
98-100 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
ZREVPFANJBZHEU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)