Documentos Principais
647489
Sigma-Aldrich
2′,3′-Dichloro-6′-fluoroacetophenone
97%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H2(F)COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
207.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5230 (lit.)
p.e.
230-231 °C (lit.)
densidade
1.393 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1c(F)ccc(Cl)c1Cl
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)